Tisk…
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201102-1G PC201102-250MG PC201102-5G
APOSPC201102-1GEA 1780 CZK
APOSPC201102-1G APOSPC201102-250MG APOSPC201102-5G
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976201
CAS číslo: 1260903-17-0