Tisk…
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 3540 CZK
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15525645
CAS číslo: 1260892-91-8