Tisk…
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201098-100MG PC201098-1G PC201098-250MG
APOSPC201098-100MGEA 612 CZK
APOSPC201098-100MG APOSPC201098-1G APOSPC201098-250MG
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
6,7-Difluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18381168
CAS číslo: 1260384-41-5