Tisk…
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201092-1G PC201092-250MG PC201092-5G
APOSPC201092-1GEA 7840 CZK
APOSPC201092-1G APOSPC201092-250MG APOSPC201092-5G
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20726994
CAS číslo: 1247885-41-1