Tisk…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 1240 CZK
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848371
CAS číslo: 1245913-20-5