Tisk…
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 1210 CZK
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028131
CAS číslo: 1228879-24-0