6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201082-100MG
PC201082-1G
PC201082-250MG
APOSPC201082-100MGEA
612
CZK
APOSPC201082-100MG
APOSPC201082-1G
APOSPC201082-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Vzorec:
C₇H₅BrFN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24368896 CAS číslo: 1227912-19-7 |