Tisk…
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 9590 CZK
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606993
CAS číslo: 1227601-75-3