3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201078-100MG
PC201078-1G
PC201078-250MG
APOSPC201078-100MGEA
5030
CZK
APOSPC201078-100MG
APOSPC201078-1G
APOSPC201078-250MG
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Vzorec:
C₈H₈FN MW: 137.154 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20528324 CAS číslo: 1227177-68-5 |