Tisk…
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201077-100MG PC201077-1G PC201077-250MG
APOSPC201077-100MGEA 0 CZK
APOSPC201077-100MG APOSPC201077-1G APOSPC201077-250MG
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08751413
CAS číslo: 1218935-60-4