Tisk…
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 4730 CZK
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194442
CAS číslo: 1214352-00-7