Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 3340 CZK
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185844
CAS číslo: 1214345-30-8