Tisk…
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 3380 CZK
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185864
CAS číslo: 1214344-58-7