Tisk…
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201071-1G
APOSPC201071-1GEA 2730 CZK
APOSPC201071-1G
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20275098
CAS číslo: 1214342-70-7