Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201070-100MG PC201070-1G PC201070-250MG
APOSPC201070-100MGEA 2490 CZK
APOSPC201070-100MG APOSPC201070-1G APOSPC201070-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273.507 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185364
CAS číslo: 1214342-44-5