4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201066-1G
PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA
10220
CZK
APOSPC201066-1G
APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFN MW: 190.013 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18251020 CAS číslo: 1211590-24-7 |