Tisk…
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 4100 CZK
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261899
CAS číslo: 1211577-99-9