Tisk…
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201061-100MG PC201061-250MG
APOSPC201061-100MGEA 744 CZK
APOSPC201061-100MG APOSPC201061-250MG
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261779
CAS číslo: 1211541-93-3