Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201060-100MG PC201060-1G PC201060-250MG
APOSPC201060-100MGEA 2980 CZK
APOSPC201060-100MG APOSPC201060-1G APOSPC201060-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606306
CAS číslo: 1211526-56-5