Tisk…
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201054-100MG PC201054-250MG
APOSPC201054-100MGEA 6720 CZK
APOSPC201054-100MG APOSPC201054-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185841
CAS číslo: 1206984-48-6