Tisk…
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201053-100MG PC201053-1G PC201053-250MG
APOSPC201053-100MGEA 1920 CZK
APOSPC201053-100MG APOSPC201053-1G APOSPC201053-250MG
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₈F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700141
CAS číslo: 1203686-59-2