Tisk…
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201052-100MG PC201052-1G PC201052-250MG
APOSPC201052-100MGEA 2820 CZK
APOSPC201052-100MG APOSPC201052-1G APOSPC201052-250MG
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol
Vzorec: C₈H₁₃F₃O
MW: 182,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29054589
CAS číslo: 1202577-61-4