Tisk…
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 3110 CZK
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847293
CAS číslo: 1201597-22-9