Tisk…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201050-1G PC201050-250MG
APOSPC201050-1GEA 3770 CZK
APOSPC201050-1G APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15528775
CAS číslo: 1201187-18-9