Tisk…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 2370 CZK
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26391668
CAS číslo: 1193162-18-3