Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201046-10G PC201046-1G PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA 23310 CZK
APOSPC201046-10G APOSPC201046-1G APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443258
CAS číslo: 1191988-29-0