Tisk…
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201045-100MG PC201045-1G PC201045-250MG
APOSPC201045-100MGEA 2740 CZK
APOSPC201045-100MG APOSPC201045-1G APOSPC201045-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544167
CAS číslo: 1191908-44-7