Tisk…
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201044-100MG PC201044-1G PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA 1490 CZK
APOSPC201044-100MG APOSPC201044-1G APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12962571
CAS číslo: 1190319-70-0