Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201043-100MG PC201043-1G PC201043-250MG
APOSPC201043-100MGEA 3230 CZK
APOSPC201043-100MG APOSPC201043-1G APOSPC201043-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12963187
CAS číslo: 1190311-44-4