Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201036-100MG PC201036-1G PC201036-250MG
APOSPC201036-100MGEA 1920 CZK
APOSPC201036-100MG APOSPC201036-1G APOSPC201036-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24686232
CAS číslo: 1158916-85-8