Tisk…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201031-100MG PC201031-1G PC201031-250MG
APOSPC201031-100MGEA 3740 CZK
APOSPC201031-100MG APOSPC201031-1G APOSPC201031-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024503
CAS číslo: 1150618-36-2