3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201030-100MG
PC201030-1G
PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA
1420
CZK
APOSPC201030-100MG
APOSPC201030-1G
APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec:
C₆H₃ClFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756634 CAS číslo: 1149587-02-9 |