Tisk…
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201027-100MG PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA 2530 CZK
APOSPC201027-100MG APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₆BrFN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181201
CAS číslo: 1146699-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III