Tisk…
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201020-1G PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 2240 CZK
APOSPC201020-1G APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845444
CAS číslo: 1082040-43-4