Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201011-100MG PC201011-250MG
APOSPC201011-100MGEA 7210 CZK
APOSPC201011-100MG APOSPC201011-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₂Cl₂FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16249867
CAS číslo: 1053228-29-7