Tisk…
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 870 CZK
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18427750
CAS číslo: 105252-99-1