Tisk…
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-1GEA 3540 CZK
APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃F₂IN₂
MW: 243,981 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18633160
CAS číslo: 1041205-43-9