Tisk…
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 3060 CZK
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₁₂H₈FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28405285
CAS číslo: 1036762-04-5