Tisk…
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201005-100MG PC201005-1G PC201005-250MG
APOSPC201005-100MGEA 2320 CZK
APOSPC201005-100MG APOSPC201005-1G APOSPC201005-250MG
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19689817
CAS číslo: 1030632-94-0