5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201003-1G
PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA
5260
CZK
APOSPC201003-1G
APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040267 CAS číslo: 1005474-88-3 |