Tisk…
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 1250 CZK
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09996954
CAS číslo: 1003712-20-6