2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201001-10G
PC201001-1G
PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA
23050
CZK
APOSPC201001-10G
APOSPC201001-1G
APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09263434 CAS číslo: 1003709-39-4 |