Tisk…
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinopyridine, 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 2320 CZK
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Vzorec: C₅H₅ClFN₃
MW: 161,565 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09972183
CAS číslo: 248255-70-1