Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200564-1G PC200564-5G
APOSPC200564-1GEA 10220 CZK
APOSPC200564-1G APOSPC200564-5G
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272465
CAS číslo: 949507-76-0