Tisk…
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 9530 CZK
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₂NO₃
MW: 225,148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973973
CAS číslo: 228728-19-6