Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200538-1G
PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA
4140
CZK
APOSPC200538-1G
APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O₂ MW: 220,149 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367356 CAS číslo: 187035-81-0 |