Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200536-5G PC200536-1G
APOSPC200536-5GEA 1240 CZK
APOSPC200536-5G APOSPC200536-1G
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide
Vzorec: C₈H₉FN₂O
MW: 168,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655053
CAS číslo: 34547-28-9