Tisk…
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200457-500MG
APOSPC200457-500MGEA 12470 CZK
APOSPC200457-500MG
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22418352
CAS číslo: 1257071-85-4