Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 4100 CZK
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Bod varu: 54 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257007
CAS číslo: 1206972-45-3