Tisk…
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 17360 CZK
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606321
CAS číslo: 612498-85-8